Learn More
Fisherbrand™ Bacti-Loop Élément chauffant de remplacement par microstérilisateur
Code produit 31781849 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Température (impériale):
1500 °F
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Température (impériale) Conditionnement
31781849 1500 °F 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31781849
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Cet élément chauffant pour le microstérilisateur FisherBrand Bacti-Loop permet un remplacement rapide et facile.
  • Remplacement direct de l’élément Fisherbrand Bacti-Loop chauffant
  • Inclut un assemblage de chambre pour une installation rapide et facile
Spécification
Profondeur (métrique) de la chambre 153 mm
Diamètre (impériale) de la chambre 0,55 in
Profondeur (impériale) de la chambre 15,24 cm
Diamètre (métrique) de la chambre 14 mm
Longueur (impériale) 15,24 cm
Longueur (métrique) 153 mm
Type de produit Éléments chauffants de rechange
Température (impériale) 1500 °F
max. (métrique) 815 ° C
Tension 230 V