Learn More
Fisherbrand™ Bacti-Loop Accessoire de séchoir à coulisse microstérilisatrice
Code produit 31781851 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
15,24 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) Conditionnement
31781851 15,24 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31781851
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Il permet de disposer de 3 lames pour la teinture avec le Bacti-Loop microstérilisateur.
  • Accomode jusqu’à 3 diapositives
  • Maintient des coulisses au-dessus de l’ouverture de la chambre pour le séchage
  • Pinces fixées au Bacti-Loop corps
Spécification
À utiliser avec (équipement) Fisherbrand Bacti-Loop Microstérilisateur
Longueur (impériale) 15,24 cm
Longueur (métrique) 153 mm
Type de produit Accessoire de séchoir à glissière