Learn More
Thermo Scientific™ BactiDisks™ Streptococcus bovis ATCC ™33317™
Description
Les disques Thermo Scientific™ BactiDisks™ sont des mélanges lyophilisés de charbon, gélatine et microorganismes dans un format de disque stable.
Le disque est dissous dans un bouillon de culture approprié de 0,1 ml, inoculé dans un milieu de culture adéquat et incubé à une température, une atmosphère et une durée appropriées. Il est recommandé d’utiliser les BactiDisks dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification, et pour l’évaluation de procédures bactériologiques. Conditionnement de 10 disques par flacon.
Spécification
Spécification
| ATCC® | 33317TM* |
| Description | Streptococcus bovis |
| Format | Culti-Loops |
| Type de produit | Un seul organisme |
| Classe d’organisme cible | Cocci |
| Type de test | CQ qualitatif |
| Type d’emballage | 5 anses/boîte |
| Quantité | 5 anses/boîte |
| Désignation des souches | NCDO 597 |
*L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques du catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC™ et sont utilisés sous licence.