Learn More
Thermo Scientific™ Écouvillons de transport et de prélèvement de gel BactiSwab™ :Double écouvillon amiès transparent
Code produit 11983142
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
50/paquet
500/paquet
Swab Configuration:
Applicateur double
Applicateur unique
Conditionnement:
50 pièces
500 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement Swab Configuration unitSize
11983142 50/paquet Applicateur unique 50 pièces
11992642 500/paquet Applicateur unique 500 pièces
11943862 500/paquet Applicateur double 500 pièces
11984042 50/paquet Applicateur double 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11983142 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R723005
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les amiès de gel Thermo Scientific™ Remel BactiSwab transparents sont fournis avec une tige en plastique double.
Les amiès de gel Thermo Scientific™ Remel BactiSwab transparents sont fournis avec une tige en plastique double.
Les écouvillons à tige en plastique à embout en rayonne sont montés dans le bouchon d’un tube en plastique translucide avec chambre en spirale contenant du milieu de transport gélosé avec ou sans charbon.
  • Bouchon bleu
  • Tube à fond rond pour faciliter une mise en rack et moulage lisse permettant d’assurer la solidité et l’intégrité
  • Emballage exclusif à fermeture éclair pour une performance optimale des milieux
  • Bouchon à code couleur avec jupe de protection
  • Embout d’écouvillon en rayonne inerte et non toxique pour une bonne récupération et absorption des échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Tube
Type de milieu Amiès transparent
Swab Configuration Applicateur unique
Couleur de bouchon Bleu
Description Amiès transparent
Conditionnement 50/paquet
Quantité 1 tube/enveloppe
Shaft Material Plastique