Description
Hydrolyse acide d’origine animale (AO) de la caséine.
- Excellent complément pour les formulations de milieux nécessitant des quantités minimales d’azote, y compris la production de toxines diphtériques.
- Concentrations en fer et chlorure de sodium faibles.
- Préparés selon la méthode décrite par Mueller et Miller
- Fermentation réussie pour les vaccins contre les pneumocoques, la diphtérie, la coqueluche, le tétanos et le zona
- Favorisent la croissance de Bordetella, Corynebacterium, Pseudomonas, Haemophilus et Escherichia
- Format déshydraté avec peptones / hydrolysats
- Sans DNR (latex)
- Ce supplément est utilisé avec succès dans les applications de fermentation pour les vaccins contre les pneumocoques, la diphtérie, la coqueluche, le tétanos et le zona.
- Il conserve de nombreux avantages nutritionnels de la caséine hydrolysée, mais il est complété par des facteurs de croissance, de la cystine, du maltose et une quantité optimale de fer et de sels inorganiques
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conditions de stockage : 2°C à 25°C. Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés. |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Milieux de culture déshydratés |
| Format | Seau |
| Gamme de produits | Gibco, Bacto |
| Quantité | 2 kg |
| État réglementaire | À des fins de recherche ou de commercialisation avancéeNe pas utiliser lors de procédures de diagnostic ou d’administration directe à des humains ou des animaux |
| Source | Origine animale, caséine |
| Espèces | Bovins |