Learn More
Gibco™ Bacto™ Casamino Acids, technical
Code produit 16289851 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
10 kg
Conditionnement:
10kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16289851 500 g 500g
16279851 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16289851 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 223120
Valorisez le développement de vos procédés
Utilisez le code promo 27978
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Hydrolyse acide d’origine animale (AO) de la caséine.
  • Format déshydraté
  • Peptones / hydrolysats
  • Sans DNR (latex)
Certifications
AOAC, BAM, COMPF, SMWW, USDA, USP, ISO/DIS, 11014
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité AOAC, BAM, COMPF, SMWW, USDA, USP, ISO/DIS, 11014
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2°C à 25°C. Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés.
Forme Poudre
Type de produit Milieux de culture déshydratés
Format Flacon
À utiliser avec (application) Vaccins pour la santé animale, il a été démontré qu’il favorise la croissance des espèces Bordetella, Haemophilus et Vibrio
Gamme de produits Bacto
Pureté ou qualité Technique
Quantité 500 g
Source Origine animale, caséine