Learn More
Gibco™ Casitone Bacto™
Code produit 16209861
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
10 kg
Conditionnement:
10kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16209861 500 g 500g
16299851 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16209861 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 225930
 Article restreint
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Produit de digestion enzymatique pancréatique de la caséine d’origine animale (AO)
  • Digest enzymatique pancréatique de caséine d’origine animale (AO) similaire à Difco Casein Digest.
  • Ce supplément fournit un profil nutritionnel basé sur la caséine
  • La digestion enzymatique spécifique réalisée pour ce produit permet d’obtenir une teneur particulièrement élevée en acides aminés et en peptides de différentes tailles, ce qui en fait un hydrolysat plus nutritif.
  • Il a été utilisé avec succès pour la production de protéines recombinantes à base d’Escherichia coli.
  • À conserver au frais et au sec, dans des récipients bien scellés, entre 2 C et 25°°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO/DIS, 11014
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2°C à 25°C. Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés.
Forme Poudre
Type de produit Milieux de culture déshydratés
Format Flacon
À utiliser avec (application) Production de protéines recombinantes à base d’Escherichia coli
Gamme de produits Bacto
Quantité 500 g
Source Origine animale, caséine