Learn More
Gibco™ Casitone Bacto™
Description
Bien que ce complément fournisse un profil nutritionnel basé sur la caséine, le produit de digestion enzymatique spécifique effectué pour ce produit entraîne une teneur particulièrement élevée en acides aminés et peptides de différentes tailles, ce qui en fait un hydrolysat plus nutritif. Les clients ont utilisé ce complément avec succès pour la production de protéines recombinantes à base d’Escherichia coli.
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | Conditions de stockage : 2°C à 25°C. Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés. |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Milieux de culture déshydratés |
| À utiliser avec (application) | Production de protéines recombinantes à base d’Escherichia coli |
| Gamme de produits | Bacto |
| Quantité | 10 kg |
| Source | Origine animale, caséine |