Description
- Extrait de levure
- Déshydraté
- Milieux de culture
- Portion hydrosoluble de levure autolysée contenant du complexe de vitamine B
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | LUO, MUO |
| Contenu et stockage | Conditions de stockage : 2°C à 25°C. Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés. |
| Type de culture | Mammifères, insectes, microbiens |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Milieux bactériens |
| Format | Seau |
| À utiliser avec (application) | Milieux de culture déshydratés |
| Gamme de produits | Bacto |
| Quantité | 10000 g |
| Source | Aucun composant d’origine animale |