Learn More
Gibco™ Extrait de levure Bacto™, technique
Code produit 16219881 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
10000 g
Conditionnement:
10kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16219881 500 g 500g
16209881 10000 g 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16219881 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 288620
Valorisez le développement de vos procédés
Utilisez le code promo 27978
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Utilisé avec des milieux de culture déshydratés. Le flacon d’extrait de levure (additif de milieux de culture déshydratés BD Difco™ Bacto™) est un additif important.
  • Extrait de levure
  • Format déshydraté
  • Milieu de culture
  • Fraction soluble dans l’eau d’autolysat de levure (source du complexe vitaminique B)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité LUO
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2°C à 25°C. Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés.
Type de culture Mammifères, insectes, microbiens
Forme Déshydraté
Type de produit Milieux bactériens
Format Flacon
À utiliser avec (application) Milieux de culture déshydratés
Gamme de produits Bacto
Quantité 500 g
Source Aucun composant d’origine animale