Learn More
Bafetinib, MedChemExpress
Code produit. 16488118
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16488118
Marque: Medchem Express HY50868
MedChemExpress Bafetinib is a potent and orally active Lyn/Bcr-Abl tyrosine kinase inhibitor. Bafetinib augments the activities of several proapoptotic Bcl-2 homology (BH)3-only proteins (Bim, Bad, Bmf and Bik) and induces apoptosis in Ph+ leukemia cells via Bcl-2 family-regulated intrinsic apoptosis pathway.
Bafetinib is a potent and orally active Lyn/Bcr-Abl tyrosine kinase inhibitor. Bafetinib augments the activities of several proapoptotic Bcl-2 homology (BH)3-only proteins (Bim, Bad, Bmf and Bik) and induces apoptosis in Ph+ leukemia cells via Bcl-2 family-regulated intrinsic apoptosis pathway.
Spécification
Nom chimique ou matériau Bafetinib
Forme physique Solid
CAS 859212-16-1
Couleur Jaune clair
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C30H31F3N8O
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Synonyme INNO-406 NS-187
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (173.42 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(C(C(F)(F)F)=C1)CN2C[C@@H](N(C)C)CC2)NC3=CC=C(C)C(NC4=NC=CC(C5=CN=CN=C5)=N4)=C3
Poids moléculaire (g/mol) 576.62
Poids de la formule 576.62
Pourcentage de pureté 99.18%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.