Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de BAFF R (TNFRSF13C) de souris
Code produit 15425343
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15425343 96 dosages 1 kit
17135789 5 x 96 tests 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15425343 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur EMTNFRSF13C
ELISA
The Mouse BAFF R (TNFRSF13C) ELISA quantitates Ms BAFF R in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms BAFF R. Principle of the method The Mouse BAFF R solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Le BCL-2 est un régulateur clé de l’apoptose qui fonctionne pour inhiber ou favoriser la mort cellulaire. Les membres de la famille BCL-2 sont également caractérisés par la dimérisation pour moduler davantage l’apoptose. Bag1, par exemple, forme un hétérodimère avec BCL-2, ce qui renforce l’effet anti-apoptotique de BCL-2. Bax et Bak jouent un rôle essentiel dans la libération de cytochrome c par les mitochondries et initient ainsi l’apoptose. Bax exerce un effet plutôt pro-apoptotique qu’anti-apoptotique sur les cellules. L’expression constitutive du BCL2, comme dans le cas de translocation du locus de chaîne lourde BCL2 à Ig, est considérée comme la cause du lymphome folliculaire. Dans la plupart des lymphomes folliculaires, les centres germinaux néoplasiques expriment de hauts niveaux de protéine BCL-2 alpha, tandis que les centres germinaux normaux ou hyperplasiques sont négatifs. Deux variantes de transcription de la BCL-2, produites par épissage alternatif, diffèrent dans leurs extrémités C-terminales. La surexpression de BCL-2 a été associée à des cancers chez l’homme tels que le lymphome à cellules B et le cancer de la prostate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion Q9D8D0
Plage de dosage 28,67-8000 pg/ml
Sensibilité du dosage 28 pg/ml
Plage d’étalonnage 28 pg/ml à 7,000 pg/ml
Doser ELISA sandwich en phase solide
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines Autres protéines
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Surnageant
Spécificité Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines de souris testées suivantes : BTC, C5a, CCL6, CD48, CD6, chémérine, clustérine, CXCL15, cystatine C, DAN, DLL4, EDAR, endocan, fétuine A, H60, IL-33, IL-7 R alpha, Kremen-1, Limitine, lipocaline-2, LOX-1, marapsine, MBL-2, météorine, Nope, NOV, ostéoactivine, O x 40, Ligand, P-cadhérine, périostine, PlGF-2, progranuline, prostasine, rénine 1, testicane 3, TIM-1, TRAIL, tryptase epsilon
Suffisant pour 96 dosages
Espèces cibles Souris
À utiliser avec (application) ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 72049
Symbole de gène(s) 2010006P15Rik,BAFF-R,Baffr,Bcmd,Bcmd-1,Bcmd1,Lvis22
Coefficient de variation inter-dosage < 12 %
Coefficient de variation intra-dosage < 10 %
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Immunologie
Volume d’échantillon Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme 2010006P15Rik, BAFF-R, Baffr, Bcmd, Bcmd-1, Bcmd1, Lvis22
Cible Souris
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 heures 45 min