Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bafilomycine A1, 95 %
Code produit 10295441 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mg
Conditionnement:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10295441 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10295441 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 328120001
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
La bafilomycine A1, numéro CAS 88899-55-2, est un inhibiteur des ATPases vacuolaires de Streptomyces griseus qui a une activité antibactérienne, antifongique et antinéoplasique.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • La bafilomycine A1 est un puissant inhibiteur spécifique des ATPases vacuolaires
  • Il s’agit d’un antibiotique macrolide et présente une activité fongicide
Application
  • La bafilomycine A1 a une activité antibactérienne, antifongique et antinéoplasique
  • Elle peut être immunosuppressive
  • Elle peut empêcher la maturation des vacuoles autophagiques en inhibant la fusion entre les autophagosomes et les lysosomes
  • Il s’agit d’un inhibiteur puissant et sélectif de l’ATPase vacuolaire de type h+ (V-ATPase)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bafilomycin A1
Type Bafilomycin A1
Note relative au nom 95%
Forme physique Poudre ou solide
CAS 88899-55-2
Couleur Blanc
Quantité 0.1 mg
Plage de pourcentage du dosage 95%
Formule moléculaire C35H58O9
Numéro MDL MFCD06795130
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, dmso
Clé InChI XDHNQDDQEHDUTM-XRCNURIOSA-N
SMILES CC1CC(=CC=CC(C(OC(=O)C(=CC(=CC(C1O)C)C)OC)C(C)C(C(C)C2(CC(C(C(O2)C(C)C)C)O)O)O)OC)C
Nom IUPAC (3Z,5E,7S,8R,9R,11Z,15R,16S)-16-[(2R,3S,4R)-4-[(2S,4S,5R,6S)-2,4-dihydroxy-5-méthyl-6-propan-2-yloxan-2-yl]-3-hydroxypentan-2-yl]-8-hydroxy-3,15-diméthoxy-5,7,9,11-tétraméthyl-1-oxacyclohexadéca-3,5,11,13-tétraen-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 622.84
CID PubChem 133268469
Poids de la formule 622.8
Pourcentage de pureté 95%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bafilomycin A1
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.