Learn More
Micronova™ Coupe-sacs, irradié
Code produit 17811922 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 Pk.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17811922 50 Pk. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17811922 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur BC01IRDB
Expédition estimée: 29-12-2026
Ces coupe-sacs sont fournis irradiés aux rayons gamma. Jetables et ne nécessitant aucun changement de lame, elles sont excellentes pour ouvrir les emballages de matières premières et sont dotées d'un protège-lame rétractable.
  • Type de produit : Coupe-sac
  • Description : Protection de lame rétractable
  • Couleur : orange
  • Matière : plastique
  • Stérilité : Oui (Irradié aux rayons gamma)
Spécification
Matériau de la poignée Plastique
Type de poignée Ergonomique
Stérilité Stérile
Couleur Orange
Matériau Plastique
Conditionnement Double ensachage
Quantité 50 Pk.