Description
Le cutter de sécurité pour sacs Micronova est conçu avec une poignée ergonomique et un protège-lame, ce qui élimine le besoin de changer les lames en raison d’un desserrage. Disponible avec un système de protection rétractable en option.
- Cutter sûr pour les sacs de matières premières et les fournitures de production
- Poignée ergonomique jetable en plastique
- Pour une utilisation dans les environnements contrôlés et les infrastructures de soutien
- Système de protection rétractable en option
- Disponible en version irradiée aux rayons gamma
Spécification
Spécification
| Matériau de la lame | Acier inoxydable |
| Type de poignée | Poignée ergonomique |
| Type de produit | Cutter pour sacs |
| Matériau de boîtiers | Copolymère |
| Longueur (impériale) | 6 in |
| Longueur (métrique) | 15,2 cm |
| Couleur | Orange |
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante |
| Dimensions (L x l) | 15,2 x 3,8 cm (6 x 1,5 po.) |
| À utiliser avec (application) | Couper des sacs dans des environnements contrôlés |
| Afficher plus |