Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Sacs d'échantillonnage de gaz et de liquides en FEP avec raccord marche/arrêt
Code produit 11914918
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Raccord Marche/Arrêt
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
11914918 Raccord Marche/Arrêt 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11914918 Fournisseur Saint Gobain Life Sciences Code fournisseur D1075004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    301.86€
    184.94€ / 1 pièces
    Économisez 116.92€
    38% de réduction
Expédition estimée: 22-12-2026
Chemware™ Les sacs d'échantillonnage de gaz et de liquides en FEP avec raccord marche/arrêt sont des sacs d'échantillonnage flexibles et résistants aux produits chimiques.
  • Fabriqués à partir d'un film fluoropolymère FEP de 5 mil, ces sacs souples et robustes sont thermoscellés sur les quatre côtés pour une résistance chimique complète et un fonctionnement étanche.
  • Ils sont inertes à la plupart des produits chimiques et ont une faible perméabilité, ce qui limite les pertes d'échantillon.
  • Disponible soit avec une vanne marche/arrêt en laiton nickelé acceptant un tube flexible de 1/ 4 in (6,4 mm) de diamètre intérieur, soit avec un septum en PTFE/silicone dans un boîtier en polypropylène pour une utilisation avec une aiguille hypodermique.
  • Ces sacs en FEP sont faciles à utiliser.
  • Ils peuvent être stockés pendant une durée illimitée avant utilisation.
  • Les applications comprennent l'analyse d'échantillons de gaz, l'extraction d'échantillons d'air des systèmes d'échappement des cheminées, la surveillance de la qualité de l'air ou l'étalonnage d'instruments sur le terrain.
  • Tailles et configurations personnalisées disponibles sur demande.
  • Les sacs sont emballés individuellement.
  • Tous les sacs sont également disponibles par lot de 10, sauf le modèle 50 L qui est disponible par lot de 5.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Sachets à échantillons
À utiliser avec (application) Les applications comprennent l’analyse des échantillons de gaz, l’extraction d’échantillons d’air provenant des systèmes d’échappement des cheminées, la surveillance de la qualité de l’air ou l’étalonnage des instruments sur le terrain
Comprend Raccord Marche/Arrêt
Matériau FEP
Conditionnement interne protecteur Conditionnement individuel
Dimensions (L x l) 600 x 900 mm
Longueur (impériale) 23,6 in
Largeur (impériale) 35,4 in
Type de produit Sac d’échantillonnage de gaz
Capacité (impériale) GID_900000001301652
Capacité (métrique) 50 L
Longueur (métrique) 600 mm
Largeur (métrique) 900 mm