Learn More
Saint-Gobain Sachet d’échantillonnage de gaz avec vanne septum FEP en PTFE 600 mm x 900 mm Chemware
Code produit 11954918
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11954918 50 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11954918 Fournisseur Saint-Gobain Code fournisseur D1075008
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les sacs réutilisables résistent aux dommages causés par les rayonnements et les gaz corrosifs
  • Réutilisable
  • Résistent aux dommages causés par les rayonnements et les gaz corrosifs
  • Les sacs réutilisables résistent aux dommages causés par les rayonnements et les gaz corrosifs
  • 5 mil d’épaisseur
  • Résiste à des températures pouvant atteindre 93°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Sampling bags with septum valve
Couleur Clear
Matériau FEP
Plage de températures (métrique) Up to 93°:C
Épaisseur (impériale) 5 mil
Dimensions (L x l) 600 x 910 mm
Capacité (métrique) 50 l