Learn More
Saint Gobain Life Sciences Sachet d’échantillonnage de gaz en PVF Tedlar™ Chemware™
Code produit 12318617
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume plein:
37,7 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume plein Conditionnement
12318617 37,7 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12318617 Fournisseur Saint Gobain Life Sciences Code fournisseur D1075021
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Sachet d’échantillonnage de gaz souple et durable adapté à l’analyse des gaz non corrosifs. Le sachet d’échantillonnage de gaz en PVF Saint Gobain Performance Plastics™ Chemware™ Tedlar™ est thermoscellé pour un fonctionnement étanche.
  • Convient au confinement des gaz ou des liquides
  • Convient aux trains d’échantillonnage de gaz
  • Thermoscellé de tous les côtés
  • Non contaminant
  • Inerte à la plupart des gaz non corrosifs
  • Faible perméabilité
  • Disponible avec une vanne d’ouverture / de fermeture en laiton nickelé qui accepte 1/4 po Tubulure flexible de diamètre interne ou septum en PTFE / silicone dans un boîtier en polypropylène pour une utilisation avec une aiguille hypodermique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Gas and Liquid Sampling
Comprend Connexion septum
Matériau PVDF
Volume plein 37,7 L
Épaisseur (impériale) 2 mil
Dimensions (L x l) 600 x 600mm
Longueur (impériale) 23.6 in.
Largeur (impériale) 23,6 in
Type de produit Tedlar Bag
Longueur (métrique) 600 mm
Largeur (métrique) 600 mm
Épaisseur (métrique) 50 μm