Learn More
Interscience Clip de fermeture BagClip™
Code produit 10153734
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
400 mL
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10153734 400 mL 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10153734 Fournisseur Interscience Code fournisseur 231040
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
BagClip permet une fermeture temporaire en 3 points sur n’importe quel type de sachet.
Closing clips for 400 mL bags - Width : 19.5 cm
Spécification
Description BagClip est une barrette de fermeture temporaire par pincement. Elle s’adapte à tous types de sacs.
Autoclavable Non autoclavable
Type de bouchon Système de fermeture à trois points
Couleur Vert
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (application) fermer des sacs
À utiliser avec (équipement) sacs pour malaxeur
Comprend Tube vert et clip blanc qui essemble forme le BagClip
Matériau Plastique
Stérilité Non stérile
Volume plein 400 mL
Sans latex Oui
Nb par paquet 50
Quantité 50/boîte
Longueur (impériale) 8.86 in. tube vert, 7.68 in. clip blanc
Largeur (impériale) 9.45 in.
Poids (impériale) 0.03lb
Poids (métrique) 13g / 13000 mg
Type de produit Clip de fermeture
Capacité (impériale) 0.70 pt
Capacité (métrique) 400 mL
Longueur (métrique) 225 mm tube vert, 195 mm clip blanc
Largeur (métrique) 24 cm