Learn More
Interscience™ BagLight 400 PolySilk
Description
- Convient à tous types d'échantillons et compatible avec tous les mélangeurs.
- La transparence permet de visualiser rapidement l'échantillon contenu dans le sac pendant l'analyse.
- Aucun contact entre l'échantillon et le mélangeur pendant l'homogénéisation
- Élimination du risque de contamination croisée
- Conserver dans un endroit tempéré et sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière.
- Volume de mélange optimal : 50 à 300 ml
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | ISO 7218, ISO 6887 et Manuel d'analyse bactériologique de la FDA |
| Type de bouchon | Aucun |
| Couleur | Transparent |
| Jetable | Usage unique |
| À utiliser avec (application) | Contenant un échantillon |
| À utiliser avec (équipement) | Mélangeur de sacs, DiluFlow |
| Matériau | Polyoléfine |
| Stérilité | Stérile |
| Sans latex | Oui |
| Show More |