Learn More
Interscience™ BagMixer 400 cm3
Code produit 15345235
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 à 400 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15345235 50 à 400 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15345235 Fournisseur Interscience™ Code fournisseur 024230
Expédition estimée: 21-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le BagMixer Le 400 CC mélange efficacement tout type d'échantillon, évitant ainsi tout risque de contamination croisée.
  • S'adapte à tous types d'applications et est compatible avec tous les sacs mélangeurs
  • Les palettes brevetées « Click and Clean » à enclenchement rapide permettent un accès direct à la chambre de mélange pour un nettoyage en profondeur.
Spécification
Type de produit Mixeur à palette
Tension 100/240 V
Puissance 55 W
Capacité (métrique) 50 à 400 ml
Dimensions (L x l x H) 27 x 42.1 x 26.6 cm
Largeur (impériale) 10,6 in
Largeur (métrique) 27 cm
Matériau Acier inoxydable
Affichage LCD
À utiliser avec (application) Mélange d'échantillons
À utiliser avec (équipement) Sachets à échantillons
Comprend Bac de récupération de sécurité, câble d'alimentation, manuel d'utilisation, guide d'utilisation rapide, 1 paquet. Sachets pour mélangeur
Nbre de coups 4 à 10 coups
Poids (impériale) 35.49 lb.
Poids (métrique) 16.1 kg