Learn More
Interscience Mélangeur de laboratoire BagMixer 400 P
Code produit 10387414
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 - 400 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10387414 50 - 400 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10387414 Fournisseur Interscience Code fournisseur 021230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2785.12€
    2367.30€ / 1 pièces
    Économisez 417.82€
    15% de réduction
Expédition estimée: 17-02-2027
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
BagMixer Le 400 P mélange efficacement tout type d'échantillon, évitant ainsi tout risque de contamination croisée.
Homogénéisateur de laboratoire 400 mL, entièrement en acier inoxydable, à porte simple, pour la préparation d'échantillons
  • Volume utile : 50 à 400 mL
  • Vitesse fixe (8 coups/s)
  • Minuteur de mixage (30 - 210 s ou∞ )
  • Puissance de mélange réglable (brevetée)
  • Arrêt côte à côte des pales
  • Q-Tight™ Fermeture : fermeture étanche pour éviter toute fuite par le haut du sac
  • Porte à ouverture totale (270)°)
Specifications
Vitesse Fixe
Tension 100/240 V
Alimentation électrique 220 V, 50 Hz
Puissance 135 W
Capacité (métrique) 50 - 400 mL
Plage de volume (métrique) 50 à 400 ml
Profondeur (impériale) 15,35 in
Profondeur (métrique) 39 cm
Dimensions (L x l x H) 26.8 x 44.1 x 28.3 cm
Hauteur (impériale) 11,14 in
Hauteur (métrique) 290 mm
Largeur (impériale) 10,24 in
Largeur (métrique) 260 mm
Matériau de la base Acier inoxydable
Matériau du bac Acier inoxydable
Certifications/Conformité ISO 7218, ISO 6887 et FDA BAM (Manuel d'analyse bactériologique)
Description BagMixer Le 400 P mélange efficacement tout type d'échantillon, évitant ainsi tout risque de contamination croisée. Il est adapté à tous types d'applications et compatible avec tous les sacs mélangeurs. C'est un outil robuste, entièrement en acier inoxydable.
À utiliser avec (application) Le BagMixer Le mélangeur à palettes est utilisé pour les analyses microbiologiques dans les industries alimentaires, environnementales, pharmaceutiques, vétérinaires et dans les instituts de recherche publics. Il est utilisé pour la préparation d'échantillons destinés au contrôle qualité des matières premières, des produits en cours de fabrication et des produits finis...
À utiliser avec (équipement) Sachets d’échantillonnage
Comprend Contenu de la livraison : 1 câble d’alimentation, 1 manuel d’utilisation, 1 guide de démarrage rapide, 1 paquet de sacs mélangeurs offert
Modèle BagMixer 400 P
Nbre de coups 8
Quantité d’emballage 1
Type de produit Mélangeur de laboratoire
Fréquence 50/60 Hz