Learn More
Interscience™ BagMixer 400 SW
Code produit 16375695
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 à 400 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
16375695 50 à 400 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16375695 Fournisseur Interscience™ Code fournisseur 025100
Expédition estimée: 30-11-2026
Le BagMixer Le 400 SW est un mélangeur de laboratoire de nouvelle génération, silencieux, très robuste et facile à utiliser. La porte vitrée permet de vérifier rapidement le processus d'intégration.
  • S'adapte à tous types d'applications et est compatible avec tous les sacs mélangeurs
  • Le niveau sonore produit est inférieur à 48 dBA.
  • Puissance de mélange réglable
  • Il est équipé d'un capteur de liquide, donc si un sac mélangeur fuit, BagMixer s'arrête automatiquement
  • Le capteur détecte la présence de liquide et vous alerte immédiatement, vous permettant ainsi de préserver votre échantillon.
  • Résistance à la pression de 250 kg pour une fermeture étanche
  • Des voyants LED illuminent le plan de travail pour vous indiquer que le mélange est terminé.
  • Le code couleur indique l'état
Spécification
Type de produit Mixeur à palette
Tension 100/240 V
Puissance 55 W
Capacité (métrique) 50 à 400 ml
Dimensions (L x l x H) 27.6 x 45.9 x 35.7 mm
Hauteur (impériale) 14 in
Hauteur (métrique) 35.6 cm
Matériau Acier inoxydable
Affichage LCD
À utiliser avec (application) Mélange d'échantillons
À utiliser avec (équipement) Sachets à échantillons
Comprend Bac de récupération de sécurité intégré, câble d'alimentation, manuel d'utilisation, guide d'utilisation rapide, 1 paquet. Sachets pour mélangeur
Niveau sonore 48 dBA
Nbre de coups 4 à 10 coups
Poids (impériale) 52.9 lb.
Poids (métrique) 24.7 kg