Learn More
Interscience™ BagMixer 400 W
Code produit 10143734
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 à 400 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10143734 50 à 400 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10143734 Fournisseur Interscience™ Code fournisseur 022230
Expédition estimée: 17-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le BagMixer La puissance de 400 W permet de mélanger efficacement tout type d'échantillon, évitant ainsi tout risque de contamination croisée.
  • S'adapte à tous types d'applications et est compatible avec tous les sacs mélangeurs
  • Le mouvement péristaltique des pales permet une extraction bactérienne optimale pendant le mélange, sans risque de contamination croisée.
  • En 30 secondes, l'échantillon est prêt pour l'analyse.
  • La porte vitrée permet un contrôle rapide du mélange en cours de fabrication.
Spécification
Type de produit Mixeur à palette
Tension 220/240 V
Puissance 135 W
Capacité (métrique) 50 à 400 ml
Dimensions (L x l x H) 26.8 x 44.1 x 28.3 cm
Matériau Acier inoxydable
Affichage Aucun
À utiliser avec (application) Mélange d'échantillons
À utiliser avec (équipement) Sachets à échantillons
Comprend Bac de récupération de sécurité, câble d'alimentation, manuel d'utilisation, certificat de conformité/carte de garantie, 1 paquet. Sachets pour mélangeur
Nbre de coups 8 coups