Learn More
Interscience™ BagOpen 400 pour dilueurs
Code produit 16392226
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
16392226 DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16392226 Fournisseur Interscience™ Code fournisseur 505001
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Le BagOpen 400 sacs ouverts pour dilueurs.
  • Support pour sachets de 400 ml
Spécification
Type de produit Support de sac
Autoclavable Non autoclavable
Volume (métrique) 400 mL
À utiliser avec (application) Ouverture des sacs
À utiliser avec (équipement) DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite