Learn More
Interscience™ BagPage Sac mélangeur 400 XR
Code produit 13565560
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
400 ml
Conditionnement:
400 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
13565560 400 ml 400 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13565560 Fournisseur Interscience™ Code fournisseur 122425
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 08-12-2026
BagPage XR est un sac mélangeur doté d'un filtre microperforé pleine page conçu pour les échantillons très durs (noix, coques, fruits de mer, terre, etc.). La filtration est instantanée et sans risque de contamination croisée.
  • BagPage XR a été spécialement conçu pour les échantillons très durs et/ou les longs mélanges.
  • Fabriqué avec un matériau 50 % plus épais
  • Simplifie le pipetage du filtrat
  • Le pipetage est exempt de débris grâce au filtre microperforé intégré
  • Une soudure spéciale indique où pipeter
  • La filtration est effectuée pendant le mélange.
  • Il n'est pas nécessaire d'attendre la sédimentation des débris pour pipeter.
  • Aucune contamination croisée
  • Conserver dans un endroit tempéré et sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière.
  • Volume de mélange optimal : 50 à 300 ml
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité ISO 7218, ISO 6887 et Manuel d'analyse bactériologique de la FDA
Type de bouchon Aucun
Couleur Transparent
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Contenant un échantillon
À utiliser avec (équipement) Mélangeur de sacs, DiluFlow
Matériau Plastique multicouche renforcé
Stérilité Stérile
Sans latex Oui
Nbre par carton 400 sacs/carton.
Nb par paquet 25 sacs/paquet
Gamme de produits BagPage
Quantité 1 Cs.
Plage de températures (impériale) -40 °F à +176 °F
Plage de températures (métrique) -40 °C à +80 °C
Épaisseur (impériale) 4,5 millions
Dimensions (L x l) 190 x 300 mm
Longueur (impériale) 7,48 in
Largeur (impériale) 7,48 in
Hauteur (impériale) 11,81 in
Hauteur (métrique) 300 mm
Type de produit Sachet pour mélangeur
Capacité (impériale) 0.7 pt.
Capacité (métrique) 400 ml
Longueur (métrique) 190 mm
Largeur (métrique) 190 mm
Épaisseur (métrique) 115 μm