Learn More
Thermo Scientific™ Bags and Liners for HyPerforma™ Single-Use Mixer DS 300, 200L Liner - Bottom drain, non-irradiated
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Utilisez ces sachets et doublures qui s’adaptent à l’intérieur des tambours pour le mélangeur à usage unique Thermo Scientific™ HyPerforma DS 300.
La doublure de cuve de 200 L, non irradiée et ouverte sur le dessus, avec vidange par le fond, est composée d’un film plastique multicouche CX3-9 à réseau simple et s’adapte à l’intérieur des tambours du mélangeur à usage unique Thermo Scientific™ HyPerforma DS 300.Utilisez des BPC et des revêtements éprouvés dans le processus global d’expédition et de stockage de vos applications de mélange de bioprocédés liquide-liquide et poudre-liquide.Les BPC et les revêtements existent en version ouverte ou fermée et sont fabriqués à partir de nos films exclusifs CX5-14 et CX3-9 qui s’adaptent facilement à toutes les tailles de tambours en plastique.
Caractéristiques principales des BPC et revêtements pour mélanger à usage unique HyPerforma DS 300 :
• Tous les BPC et revêtements standard sont conçus “prêts à l’emploi“
• Disponibles dans différentes options de volume : 50, 100 et 200 L
• Adaptés aux applications de mélange ouvertes et fermées
• Mélange poudre-liquide et liquide-liquide
• Film de classe mondiale CX5-14 et CX3-9
• Adaptable à de multiples applications de processus en amont dans la préparation des milieux et des tampons
Accessoires requis :
• Station d’accueil DS 300 pour mélanger à usage unique HyPerforma
• Tambours DS 300 pour mélanger à usage unique HyPerforma
Recommandés pour :
• Applications de mélange poudre-liquide ou liquide-liquide à usage unique
• Mélange et stockage à haut débit
• Des configurations supplémentaires sont disponibles pour répondre aux besoins de vos applications.
Caractéristiques principales des BPC et revêtements pour mélanger à usage unique HyPerforma DS 300 :
• Tous les BPC et revêtements standard sont conçus “prêts à l’emploi“
• Disponibles dans différentes options de volume : 50, 100 et 200 L
• Adaptés aux applications de mélange ouvertes et fermées
• Mélange poudre-liquide et liquide-liquide
• Film de classe mondiale CX5-14 et CX3-9
• Adaptable à de multiples applications de processus en amont dans la préparation des milieux et des tampons
Accessoires requis :
• Station d’accueil DS 300 pour mélanger à usage unique HyPerforma
• Tambours DS 300 pour mélanger à usage unique HyPerforma
Recommandés pour :
• Applications de mélange poudre-liquide ou liquide-liquide à usage unique
• Mélange et stockage à haut débit
• Des configurations supplémentaires sont disponibles pour répondre aux besoins de vos applications.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 200 L |
| Description | Doublure - drain inférieur, non irradié |
| Description du film | CX3-9 |
| Détails du port | Port inférieur :0,5 po |
| Conditionnement externe | Les boîtes sont placées dans des cartons solides avec identification du produit et du lot |
| Conditionnement interne protecteur | Conditionnés et scellés en deux couches externes indépendantes dans la zone de Classe 10 000 / ISO Classe 7 |
| Quantité | 200 l |
| Méthode de stérilisation | Non irradié |
| Tubulure 1 | Port inférieur :1,27 x 1,91 x 122 cm (0,5 x 0,75 x 304,1 po) Insert et bouchon de 12,7 mm (0,5 po) à connexion rapide en polycarbonate (MPX) |
| Gamme de produits | HyPerforma |
| Afficher plus |