Learn More
BAI1, MedChemExpress
Description
BAI1 is a selective and allosteric inhibitor of BAX, an apoptosis regulator. BAI1 directly binds to BAX and allosterically inhibits BAX activation. BAI1 has the potential for the research of diseases mediated by BAX-dependent cell death.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | BAI1 |
| CAS | 335165-68-9 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C19H21Br2N3O |
| Quantité | 100 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 18.67 mg/mL (39.96 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC(CN1CCNCC1)CN2C3=C(C4=C2C=CC(Br)=C4)C=C(Br)C=C3 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 467.2 |
| Poids de la formule | 467.2 |
| Afficher plus |