Learn More
Baicalein, MedChemExpress
Description
Baicalein (5,6,7-Trihydroxyflavone) is a xanthine oxidase inhibitor with an IC50 value of 3.12 μM.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Baicalein |
| CAS | 491-67-8 |
| Couleur | Jaune |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C15H10O5 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 5,6,7-Trihydroxyflavone |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 50 mg/mL (185.02 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1C=C(C2=CC=CC=C2)OC3=CC(O)=C(O)C(O)=C13 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 270.24 |
| Afficher plus |