Learn More
J.T. Baker Baker-flex™, Cellulose DEAE, J.T. Baker™
Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
50 Sheets
Conditionnement:
1 pièce
Description
Fiche CCM flexible
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cellulose DEAE |
| Couleur | Blanc |
| CAS | 9004-34-6 |
| Forme physique | Cristal ou Poudre |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water |
| Quantité | 50 Sheets |
| Odeur | Odorless |