Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cellulose PEI-F |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Cristal ou Poudre |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water |
| Quantité | 25 Sheets |
| Odeur | Odorless |