Learn More
J.T. Baker Baker-flex™, gel de silice IB2-F, J.T. Baker™
Code produit 15588294 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
20 x 20 cm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
15588294 20 x 20 cm 1 pièce
15578294 20 x 20 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15588294 Fournisseur J.T. Baker Code fournisseur 446704
 Article restreint
Expédition estimée: 21-04-2027
Fiche CCM flexible
  • Material: High purity silica gel
  • Substrate: Lightweight, flexible, unbreakable polyester with abrasion-resistant coating
  • Layer thickness: 250 μm
  • Indicator: Fluorescent
  • Binder: Inert, does not char on sulfuric acid heat treatment
  • Features: Solvent-resistant, can be cut to size, can be written on, suitable for thin-layer chromatography
Specifications
Matière absorbante Polyester
Couleur Blanc
Matériau Silica
Quantité 25 feuilles
Type TLC Sheet
Indicateur fluorescent F254
À utiliser avec (application) Thin-layer chromatography
Adsorbant Silica Gel IB2-F (Fluorescent)
Épaisseur (métrique) 250 μm
Dimensions (L x l) 20 x 20 cm
Longueur (métrique) 20 cm
Largeur (métrique) 20 cm