Learn More
Gel de silice 40 μm BAKER, Conditionnement pour chromatographie éclair, J.T. Baker™
Code produit 10290051 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10290051 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10290051 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 702401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    180.61€
    149.11€ / 1kg
    Économisez 31.50€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Spécification
Nom chimique ou matériau BAKER Silica Gel 40μm Flash Chromatography Packing
Conditionnement Flacon poly
Quantité 1 kg
CAS 63231-67-4
Formule moléculaire H2O3Si
Clé InChI IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[Si](=O)O
Nom IUPAC dihydroxy(oxo)silane
Poids moléculaire (g/mol) 78.098
CID PubChem 14768