Learn More
J.T. Baker™ Processeur de colonne Baker spe-12G, Glass Design
Code produit 15597644 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1/boîte
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15597644 1/boîte 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15597644 Fournisseur J.T. Baker™ Code fournisseur 699800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3565.69€
    2451.06€ / 1 pièces
    Économisez 1114.63€
    31% de réduction
Expédition estimée: 31-03-2027
Offre la flexibilité du traitement jusqu’à 12 dispositifs SPE de tailles, diamètres ou formats différents en même temps. J.T. Processeur de colonne Baker™ BAKER spe-12G, Glass Design est un système à 12 ports complet qui est fourni avec un bassin à vide en verre et un rack de prélèvement d’échantillons.
La conception du processeur de colonne BAKER spe-G, Glass Design, est connue dans l’industrie et prend en charge tous les dispositifs et accessoires avec des raccords de type Luer (par exemple Colonnes BAKERBOND spe, BAKERBOND Speedisk™ et disques d’extraction BAKERBOND Speedisk™).
Le système J.T. Baker™ BAKER spe-12G est un système à 12 ports, adapté au traitement de 12 colonnes SPE en même temps. Le processeur est fourni avec :
  • une cuve à vide en verre
  • un couvercle avec raccords Luer et joint d’étanchéité
  • des robinets d’arrêt individuels
  • des aiguilles en acier inox
  • un rack de prélèvement d’échantillons en verre
  • des étagères réglables en hauteur
  • une jauge / un contrôleur de vide
Spécification
À utiliser avec (application) Extraction sur phase solide
À utiliser avec (équipement) Colonnes et disques d’extraction avec raccords de type Luer, comme les BAKERBOND SPE, et les BAKERBOND Speedisk Colu
Type Processeur de vide SPE
Matériau Chambre à vide en verre et rack de prélèvement d’échantillons, couvercle en polyamide, connecteurs Luer et robinets en PTFE, joints en polyéthylène / néoprène
Quantité 1/boîte