Learn More
Avantor™ Colonnes d’extraction jetables BAKERBOND™ spe Octadécyle (C18)
Code produit 10229960 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids du lit:
200 mg
500 mg
1000 mg
Capacité de la colonne (métrique):
3 ml
6 ml
Conditionnement:
30 pièces
50 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids du lit Capacité de la colonne (métrique) unitSize
10229960 200 mg 3 ml 50 pièces
10361371 500 mg 6 ml 30 pièces
10321421 1000 mg 6 ml 30 pièces
10117820 500 mg 3 ml 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10229960 Fournisseur Avantor™ Code fournisseur 702002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    394.00€
    306.37€ / 50 pièces
    Économisez 87.63€
    22% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Définir et contrôler les paramètres de chimie de surface critiques afin d’assurer la cohérence des performances. Les colonnes d’extraction jetables Avantor BAKERBOND spe octadéyl (C18) sont conçues avec des géométries standard pour s’adapter aux systèmes de manipulation des liquides automatisés les plus courants pour extraire des analytes non ioniques, apolaires à modérément polaires.
  • Fabriqués en polypropylène ultrapropre
  • Permettent des récupérations lors de l’extraction d’analytes faiblement hydrophobes
  • Chimie de liaison constante
  • Large éventail de formats
Spécification
Taux de carbone 17,2%
Capacité de la colonne (métrique) 3 ml
Description Quantité :50/boîte
Poids du lit 200 mg
À utiliser avec (application) Analytes non ioniques, apolaires à modérément polaires
À utiliser avec (équipement) Processeur de colonne Baker SPE-12 G complet (6998-00) ou BAKER SPE-24 G (7208
Adsorbant C18, octadécyle
Type Colonne d’extraction en phase solide
“End-capped” Oui