Learn More
J.T. Baker Colonnes d’extraction jetables BAKERBOND spe™ au gel de silice (SiOH), J.T. Baker™
Code produit 10381511 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids du lit:
500 mg
1000 mg
Capacité de la colonne (métrique):
3 ml
6 ml
Quantité:
250/boîte
Boîte de 30
Lot de 50
Conditionnement:
1 pièce
30 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids du lit Capacité de la colonne (métrique) Quantité unitSize
10381511 500 mg 3 ml Lot de 50 -
10474911 500 mg 6 ml Boîte de 30 30 pièces
10781272 1000 mg 6 ml Boîte de 30 30 pièces
15547654 500 mg 6 ml 250/boîte 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10381511 Fournisseur J.T. Baker Code fournisseur 708603
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    469.00€
    310.43€ / 50 pièces
    Économisez 158.57€
    33% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 12-08-2026
Spécification
Capacité de la colonne (métrique) 3 ml
Phase de colonne Gel de silice
Description Colonnes d’extraction jetables
Poids du lit 500 mg
Format Granulés
Granulométrie 40 μm
Adsorbant Silice
Porosité 60 angstroms
Quantité Lot de 50