Learn More
Avantor™ Disque d’extraction BAKERBOND Speedisk™ Octadecyl (C18)
Code produit 15568464 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Adsorbant:
C18
C18 (Haute capacité)
Conditionnement:
1 pièce
20 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Adsorbant Conditionnement
15568464 C18 (Haute capacité) 1 pièce
10625021 C18 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15568464 Fournisseur Avantor™ Code fournisseur 805507
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    705.03€
    532.11€ / 1 pièces
    Économisez 172.92€
    24% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-03-2027
Maximisez la capacité, l’adsorption et la vitesse SPE. Les disques d’extraction Avantor BAKERBOND Speedisk Octadecyl (C18) ne sont ni des cartouches ni des membranes qui fournissent un excellent outil SPE pour les échantillons environnementaux et qui combinent un lit fin d’adsorbant BAKERBOND avec une configuration laminaire spéciale pour tester l’eau potable, l’eau souterraine, les eaux usées, les déchets solides ou les flux de procédés.
  • Pré-assemblés avec support rigide et déflecteur pour optimiser le flux laminaire, permettre la filtration, résister à l’obstruction et maximiser la capacité, l’adsorption et la vitesse
  • Exigent une verrerie, un temps de préparation et un assemblage minimum
  • Minimisent l’impact des composés extractibles
  • Résistent à l’obstruction et garantit un débit élevé
  • Réduisent les durées d’exécution SPE
Spécification
À utiliser avec (application) Série de méthodes EPA 500, 608 SW 846/3535 et avec des échantillons industriels légèrement polaires à apolaires
À utiliser avec (équipement) Station d’extraction étendue (8095-06)
Adsorbant C18 (Haute capacité)
Type Disque d’extraction
Quantité 20/boîte
Diamètre (métrique) externe 50 mm