Learn More
Avantor™ Disques d’extraction BAKERBOND Speedisk™
Code produit 10406423 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Disque d'extraction d'octyle (C8)
Disque d’extraction octadécyle (C18 XF)
Conditionnement:
1 pièce
20 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type unitSize
10406423 Disque d’extraction octadécyle (C18 XF) 20 pièces
15568904 Disque d'extraction d'octyle (C8) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10406423 Fournisseur Avantor™ Code fournisseur 805606
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    639.00€
    508.18€ / 20 pièces
    Économisez 130.82€
    20% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Maximisez la capacité, l’adsorption et la vitesse SPE. Les disques d’extraction Avantor BAKERBOND Speedisk ne sont ni des cartouches ni des membranes qui fournissent un excellent outil SPE pour les échantillons environnementaux et qui combinent un lit fin d’adsorbant BAKERBOND avec une configuration laminaire spéciale pour tester l’eau potable, l’eau souterraine, les eaux usées, les déchets solides ou les flux de procédés.
  • Pré-assemblés avec support rigide et déflecteur pour optimiser le flux laminaire, permettre la filtration, résister à l’obstruction et maximiser la capacité, l’adsorption et la vitesse
  • Exigent une verrerie, un temps de préparation et un assemblage minimum
  • Minimisent l’impact des composés extractibles
  • Résistent à l’obstruction et garantit un débit élevé
  • Réduisent les durées d’exécution SPE
Spécification
À utiliser avec (application) Échantillons sales : Méthodes EPA 608,846 et échantillons industriels légèrement polaires à apolaires
À utiliser avec (équipement) Station d’extraction étendue (8095-06)
Adsorbant C18 XF
Type Disque d’extraction octadécyle (C18 XF)
Quantité 20/boîte
Diamètre (métrique) externe 50 mm