Learn More
Avantor™ Disque d’extraction d’huile et de graisse BAKERBOND Speedisk™
Code produit 15578464 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20/boîte
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15578464 20/boîte 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15578464 Fournisseur Avantor™ Code fournisseur 806006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    715.68€
    534.97€ / 1 pièces
    Économisez 180.71€
    25% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-03-2027
Maximisez la capacité, l’adsorption et la vitesse SPE. Les disques d’extraction d’huile et de graisse Avantor BAKERBOND Speedisk ne sont ni des cartouches ni des membranes mais fournissent un excellent outil SPE pour les échantillons environnementaux et combinent un lit fin d’adsorbant BAKERBOND avec une configuration laminaire spéciale pour tester l’eau potable, l’eau souterraine, les eaux usées, les déchets solides ou les flux de procédés.
  • Pré-assemblés avec support rigide et déflecteur pour optimiser le flux laminaire, permettre la filtration, résister à l’obstruction et maximiser la capacité, l’adsorption et la vitesse
  • Exigent une verrerie, un temps de préparation et un assemblage minimum
  • Minimisent l’impact des composés extractibles
  • Résistent à l’obstruction et garantit un débit élevé
  • Réduisent les durées d’exécution SPE
Spécification
À utiliser avec (application) À utiliser avec des hydrocarbures légèrement polaires à des hydrocarbures apolaires, méthode EPA 1664, Rév. A.
À utiliser avec (équipement) Station d’extraction étendue (8095-06)
Type Disque d’extraction d’huile et de graisse
Quantité 20/boîte
Diamètre (métrique) externe 50 mm