Learn More
Avantor™ Disque d’extraction d’amines quaternaires SAX BAKERBOND Speedisk™
Code produit 15527694 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20/boîte
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15527694 20/boîte 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15527694 Fournisseur Avantor™ Code fournisseur 805806
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    878.63€
    619.65€ / 1 pièces
    Économisez 258.98€
    29% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-03-2027
Maximisez la capacité, l’adsorption et la vitesse SPE. Les disques d’extraction d’amines quaternaires SAX BAKERBOND Speedisk ne sont ni des cartouches ni des membranes et fournissent un excellent outil SPE pour les échantillons environnementaux et combinent un lit fin d’adsorbant BAKERBONDavec une configuration laminaire spéciale pour tester l’eau potable, l’eau souterraine, les eaux usées, les déchets solides ou les flux de procédés.
  • Pré-assemblés avec support rigide et déflecteur pour optimiser le flux laminaire, permettre la filtration, résister à l’obstruction et maximiser la capacité, l’adsorption et la vitesse
  • Exigent une verrerie, un temps de préparation et un assemblage minimum
  • Minimisent l’impact des composés extractibles
  • Résistent à l’obstruction et garantit un débit élevé
  • Réduisent les durées d’exécution SPE
Spécification
À utiliser avec (application) Méthode EPA 552.1, acides haloacétiques et dalapon
À utiliser avec (équipement) Station d’extraction étendue (8095-06)
Type Disque d’extraction d’amines quaternaires SAX
Quantité 20/boîte
Diamètre (métrique) externe 50 mm
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diisopropyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Diisopropyl ether