Learn More
MedChemExpress Bakuchiol
Code produit 16491348
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16491348 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16491348 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYN0235
 Article restreint
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
MedChemExpress Bakuchiol is a phytoestrogen isolated from the seeds of Psoralea corylifolia L; has anti-tumor effects.
Spécification
Contenu et stockage -20°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Poids moléculaire 256.38 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
CAS 10309-37-2
Type de produit Natural Products
Pureté 95.0%
Solubilité DMSO : 62.5 mg/mL (243.78 mM∣Need ultrasonic)
Synonyme (S)-(+)-Bakuchiol
Cible p38 MAPK∣Autophagy
Quantité 5 mg