Learn More
Cole-Parmer™ Pare-vent pour balance
Code produit 12891763 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
330 mm
381 mm
457 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Conditionnement
12891763 381 mm 1 pièce
15380645 330 mm 1 pièce
15300655 457 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12891763 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0101904
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
L’acrylique transparent empêche les courants d’air d’affecter les pesées
ulliPas de montage requis./liliTrou de souris au niveau du panneau arrière pour les cordons d’alimentation/liliLes bords surélevés sur le dessus du pare-vent permettent de placer en toute sécurité les accessoires de pesée fréquemment utilisés/liliLimite la circulation d’air autour de votre balance pour des mesures plus rapides et plus stables/li/ul
Spécification
Couleur Transparent
Largeur (métrique) 381 mm