Learn More
Cole-Parmer™ Pare-vent pour balance
Code produit 15380645 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
330 mm
381 mm
457 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Conditionnement
15380645 330 mm 1 pièce
12891763 381 mm 1 pièce
15300655 457 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15380645 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0101902
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 23-12-2026
L’acrylique transparent empêche les courants d’air d’affecter les pesées
ulliPas de montage requis./liliTrou de souris au niveau du panneau arrière pour les cordons d’alimentation/liliLes bords surélevés sur le dessus du pare-vent permettent de placer en toute sécurité les accessoires de pesée fréquemment utilisés/liliLimite la circulation d’air autour de votre balance pour des mesures plus rapides et plus stables/li/ul
Spécification
Couleur Transparent
Dimensions (L x l x H) 14,75 x 13 x 13,5 in
Largeur (impériale) 13 in
Largeur (métrique) 330 mm
Dimensions Standard