Description
- Balances, semi-micro, Explorer
- Modèle EX125M
- Performances intelligentes pour les applications nécessitant une précision extrême
- Le logiciel intuitif SmarTexttrade; 2.0 offre une expérience utilisateur extrêmement moderne
- Conception ingénieuse pour améliorer la convivialité
- Écran tactile en couleur
- Diamètre du plateau 80 mm
- Dimensions 230 mm x 640 mm x 467 mm (L x l x H)
- Capacité /120 g x lisibilité 0,01 mg
Spécification
Spécification
| Étalonnage | AutoCal&trade ; - Automatique |
| Type de connexion | RS232 (inclus)USB (inclus)USB HostEthernet (disponible en tant qu'accessoire) |
| Description | Balance électronique, EX125M |
| Type d’affichage | Pleine couleur VGA 5,7 in, écran tactile |
| Précision affichage | 0,010000 mg |
| Langues | Allemand, Anglais (US), Coréen, Espagnol (MX), Français, Italien, Japonais, Polonais |
| Linéarité | 0,100000 mg |
| Poids min. de l’échantillon | 9 mg |
| Modèle | EX125M |
| Reproductibilité | 0,015000 mg |
| Afficher plus |