Learn More
Speirs Robertson™ Plateforme de balance
Code produit 11937047
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H) : 450 x 300 x 55 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
11937047 Dimensions (L x l x H) : 450 x 300 x 55 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11937047 Fournisseur Speirs Robertson™ Code fournisseur AMS30X45
Expédition estimée: 16-12-2026
Garantit que les vibrations courantes dans la plupart des laboratoires sont supprimées efficacement, ce qui augmente considérablement les performances des instruments. La plateforme de pesage Speirs Robertson™ est fabriquée en acier inox avec du sorbothane amortisseur pour réduire les vibrations.
  • La conception unique de l’isolateur en sorbothane élimine jusqu’à 98 % de vibrations indésirables
  • Isolateurs à basse fréquence en sorbothane amortis sur mesure intégrés
  • L’acier inox de qualité pharmaceutique répond aux exigences strictes en matière de propreté et résiste à presque toutes les formes d’attaque chimique
  • La construction en couche insonorisée élimine les vibrations de surface