Learn More
Sartorius Imprimantes pour balance
GREENER_CHOICE
Code produit 10239151 Tous les produits Sartorius Produits
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Balance CPA, balance étendue, analyseurs d’humidité
Balance CPA, balance étendue, analyseurs d’humidité. (À utiliser avec les modèles Cubis 1 MSE ou MSA.)
Dimensions (L x l x H):
215 x 155 x 78 mm
230 x 158 x 80 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Dimensions (L x l x H) unitSize
10239151 Balance CPA, balance étendue, analyseurs d’humidité 215 x 155 x 78 mm 1 pièce
10506089 Balance CPA, balance étendue, analyseurs d’humidité. (À utiliser avec les modèles Cubis 1 MSE ou MSA.) 230 x 158 x 80 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10239151 Fournisseur Sartorius Code fournisseur YDP200CE
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Includes
Imprimante, rouleau de papier, quatre piles rechargeables et ruban encreur noir (14-557-502)
Transfert de données manuel ou automatique. Les imprimantes pour balance Sartorius enregistrent les données individuelles de pesée et génèrent une évaluation statistique des données de pesée. Les valeurs transférées depuis un instrument de pesée en ligne sont enregistrées.
Transfert de données manuel ou automatique. Les imprimantes pour balance Sartorius™ enregistrent les données individuelles de pesée et génèrent une évaluation statistique des données de pesée. Les valeurs transférées depuis un instrument de pesée en ligne sont enregistrées.
  • Horloge en temps réel intégrée
  • Programme de statistiques intégré
  • Le compteur pour la numérotation consécutive des transactions peut être activé
  • L’écran LCD à contraste élevé affiche la date ou l’heure ainsi que le numéro de transaction actuel
  • Batteries rechargeables intégrées avec indicateur de niveau de batterie
  • Tête d’impression ultra-rapide
  • Fonctionne sur l’alimentation de la balance ; aucune alimentation distincte n’est nécessaire
  • Rouleau de papier et cassette de ruban encreur faciles à changer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Balance CPA, balance étendue, analyseurs d’humidité
Dimensions (L x l x H) 215 x 155 x 78 mm
Longueur (métrique) 215 mm
Largeur (métrique) 155 cm
Hauteur (métrique) 78 mm
Comprend Imprimante YDP20-0CE, câble d’interface, rouleau d
Poids (métrique) 0,9 kg
Type Imprimante de données