Learn More
BICASA Table pour balance (anti-vibrations)
Code produit 30057603 Tous les produits BICASA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
750 x 900 x 780 mm
750 x 900 x 880 mm
900 x 900 x 780 mm
900 x 900 x 880 mm
900 x 1 200 x 880 mm
750 x 1 200 x 780 mm
750 x 1 200 x 880 mm
900 x 1 200 x 780 mm
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
30057603 750 x 1 200 x 880 mm 1 pièce
30057577 750 x 900 x 780 mm 1 pièce
30057598 750 x 900 x 880 mm 1 pièce
30057553 900 x 900 x 780 mm 1 pièce
30057543 900 x 900 x 880 mm 1 pièce
30057554 750 x 1 200 x 780 mm 1 pièce
30057582 900 x 1 200 x 780 mm 1 pièce
30057592 900 x 1 200 x 880 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 30057603 Fournisseur BICASA Code fournisseur BT.1200.750.880
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Table pour balance anti-vibrations avec paillasse HPL et plaque en marbre.
  • Spécialement conçue et fabriquée pour être utilisée avec des balances et des instruments d’analyse
  • Plaque centrale en marbre anti-vibrations (blanc de Carrare)
  • Corps de panneaux de particules ignifuges
  • Paillasse HPL
  • Couleur gris clair (2 décoratifs)
  • Cadre tubulaire interne en acier soudé séparé
  • avec pieds de nivellement et appareils CAU
Spécification
Type de produit Table d’équilibre
Couleur Gris clair
Autoclavable Non autoclavable
Dimensions (L x l x H) 750 x 1 200 x 880 mm
À utiliser avec (application) Tenue des soldes
À utiliser avec (équipement) Bilans et instruments d’analyse
Comprend Marco, placa de mármol (520 x 350 x 40 mm de espesor)
Largeur (impériale) 47,2 in
Largeur (métrique) 1200 mm
Matériau Résine phénolique