Learn More
MedChemExpress Balapiravir
Spécification
Spécification
| Poids moléculaire | 494.5 g/mol |
| Type de produit | Reference compound |
| Contenu et stockage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Pureté | 96.97% |
| Quantité | 5 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (202.22 mM) |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-anti-virus |
| CAS | 690270-29-2 |
| Synonyme | Ro 4588161∣ R1626 |