Learn More
Dihydrate de balofloxacine, TRC
Code produit 30334784
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30334784 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30334784 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB1160005MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Balofloxacin Dihydrate
CAS 151060-21-8
Formule moléculaire C20H28FN3O6
Quantité 5 mg
Synonyme (+/-)-1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-[3-(methylamino)-1-piperidinyl]-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Dihydrate, Baloxin, Q 35
Formule InChI InChI=1S/C20H24FN3O4.2H2O/c1-22-11-4-3-7-23(9-11)17-15(21)8-13-16(19(17)28-2)24(12-5-6-12)10-14(18(13)25)20(26)27;;/h8,10-12,22H,3-7,9H2,1-2H3,(H,26,27);2*1H2
SMILES O.O.CNC1CCCN(C1)c2c(F)cc3C(=O)C(=CN(C4CC4)c3c2OC)C(=O)O
Nom IUPAC ácido 1-ciclopropil-6-fluoro-8-metoxi-7-[3-(metilamino)piperidin-1-il]-4-oxoquinolin-3-carboxílico; dihidrato
Poids moléculaire (g/mol) 425.45