Learn More
BAM7, MedChemExpress
Code produit 16496458
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16496458 10 mg
16432567 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16496458 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15341
MedChemExpress BAM7 is a direct and selective activator of proapoptotic BAX with an IC50 of 3.3 μM.
BAM7 is a direct and selective activator of proapoptotic BAX with an IC50 of 3.3 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau BAM7
CAS 331244-89-4
Couleur Red
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H19N5O2S
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 5 mg/mL (12.33 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCOC1=CC=CC=C1N/N=C2C(C)=NN(C3=NC(C4=CC=CC=C4)=CS3)C\2=O
Poids moléculaire (g/mol) 405.47
Poids de la formule 405.47
Pourcentage de pureté 99.18%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death